Learn More
Benzopinacol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11460263
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11460263
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11421.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 464-72-2 | C26H22O2 | 366.46 g/mol
Benzopinacol is a catalyst of the formation of unsaturated polyesters. It is also used as an initiator of polymerisation by free radicals. It is also used as an organic synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications : Le benzopinacol est un catalyseur pour la formation de polyesters non saturés. Il est également utilisé comme initiateur de la polymérisation par les radicaux libres. Il est également utilisé comme intermédiaire de synthèse organique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 464-72-2
Formule moléculaire C26H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 366.46
Numéro MDL MFCD00004448
Clé InChI MFEWNFVBWPABCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzopinacol, benzopinacole, benzopinacone, benzpinacol, benzpinacone, tetraphenylethylene glycol, tetraphenyl-1,2-ethanediol, benzophenone pinacol, 1,1,2,2-tetraphenyl-1,2-ethanediol, 1,2-ethanediol, 1,1,2,2-tetraphenyl
CID PubChem 94766
Nom IUPAC 1,1,2,2-tétraphényléthane-1,2-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzopinacol
Point de fusion 174°C to 180°C
Quantité 25 g
Beilstein 2061947
Merck Index 14,1100
Informations sur la solubilité It is soluble in ethanol,ether,acetone insoluble in carbon disulfide and water.
Poids de la formule 366.46
Pourcentage de pureté 98%