Learn More
Chlorure de benzoquinonium, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Benzoquinonium Chloride |
| CAS | 311-09-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Benzoquinonium Chloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C34 H50 N4 O2 . 2 Cl |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Ammonium, [p-benzoquinon-2,5-ylenebis(iminotrimethylene)]bis[benzyldiethyl-, dichloride (8CI), Benzenemethanaminium, N,N'-[(3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,4-diyl)bis(imino-3,1-propanediyl)]bis[N,N-diethyl-, dichloride (9CI), [p-Benzoquinon-2,5-ylenebis(iminotrimethylene)]bis[benzyldiethylammonium chloride] (6CI,7CI), 2,5-Bis(3-diethylaminopropylamino)benzoquinone bis(benzyl chloride), Amilyt, Benzoquinonium chloride, Mytolon, Win 2747, Benzenemethanaminium, N,N'-[(3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,4-diyl)bis(imino-3,1-propanediyl)]bis[N,N-diethyl-, chloride (1:2) |
| Formule InChI | InChI=1S/C34H48N4O2.2ClH/c1-5-37(6-2,27-29-17-11-9-12-18-29)23-15-21-35-31-25-34(40)32(26-33(31)39)36-22-16-24-38(7-3,8-4)28-30-19-13-10-14-20-30;;/h9-14,17-20,25-26H,5-8,15-16,21-24,27-28H2,1-4H3;2*1H |
| Type de solution | Neat |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].CC[N+](CC)(CCCNC1=CC(=O)C(=CC1=O)NCCC[N+](CC)(CC)Cc2ccccc2)Cc3ccccc3 |
| Show More |