Learn More
Benzothiazole-6-carbonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15495167
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15495167
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32454.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 58249-61-9 | C8H4N2S | 160.194 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58249-61-9
Formule moléculaire C8H4N2S
Poids moléculaire (g/mol) 160.194
Numéro MDL MFCD06659656
Clé InChI WYRRTJKOMZONQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-cyanobenzothiazole, benzothiazole-6-carbonitrile, benzo d thiazole-6-carbonitrile, 6-benzothiazolecarbonitrile, 6-benzo d thiazolecarbonitrile, 6-cyanobenzothiazol, 6-cyanobenzthiazole, 6-benzothiazolecarbonitrile 6ci,9ci
CID PubChem 10607144
Nom IUPAC 1,3-benzothiazole-6-carbonitrile
SMILES C1=CC2=C(C=C1C#N)SC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzothiazole-6-carbonitrile
Point de fusion 137°C to 138°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 160.2
Pourcentage de pureté 98%