Learn More
Chlorure de benzoyle, TRC
Code produit 30012244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012244 500 mL 500mL
30007107 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30012244 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB209550500ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 98-88-4
Formule moléculaire C7 H5 Cl O
Poids moléculaire (g/mol) 140.57
Synonyme Benzoyl Chloride, 7-Cyanoheptyl benzoate, B 0105, Benzaldehyde, α-chloro-, Benzenecarbonyl chloride, Benzoic acid chloride, Phenylcarbonyl chloride, Phenylcarboxyl chloride
Nom IUPAC Chlorure de benzoyle
SMILES ClC(=O)c1ccccc1
Specifications
Nom chimique ou matériau Benzoyl Chloride
Formule InChI InChI=1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Poids de la formule 140.0029
Quantité 500 mL