Learn More
Benzoyldiazane (benzohydrazide), Mikromol™
Code produit 18021010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18021010 25 mg 25mg
18060600 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18021010 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0362.040025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Benzoyldiazane (benzohydrazide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoyldiazane (Benzohydrazide)
CAS 613-94-5
Noms d’analytes ou de composants Benzoyldiazane (Benzohydrazide)
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C7 H8 N2 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Azelastine Hydrochloride Imp. A (EP), Azelastine Imp. A (EP), Benzoyldiazane, Benzohydrazide, Azelastine Hydrochloride Impurity A, Azelastine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C7H8N2O/c8-9-7(10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2,(H,9,10)
SMILES NNC(=O)c1ccccc1
Nom IUPAC benzohydrazide
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Quantité 25 mg
Poids de la formule 136.0637 g/mol