Learn More
Chlorhydrate de benzydamine, Mikromol™
Code produit 17962046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17962046 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17962046 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0142.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de benzydamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzydamine Hydrochloride
CAS 132-69-4
Noms d’analytes ou de composants Benzydamine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H23 N3 O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine Hydrochloride, 1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-1H-indazole Hydrochloride, Afloben, Alcidol, Andolex, Benalgin, Benciflam, Bendaminol, Benzyrin, Difflam, Difflam Cream, Dorinamin, Enzamin, Imotryl, Riripen, Salyzoron, Saniflor, Tamas, Tantum, Verax, Benzydamine Hydrochloride, N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine hydrochloride, N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine monohydrochloride, 1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-1H-indazole monohydrochloride, 1-Benzyl-3-(3-dimethylaminopropoxy)-1H-indazole chloride, 1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-1H-indazole hydrochloride, 1-Benzyl-3-gamma-dimethylaminopropoxy-1H-indazole hydrochloride, AF 864, Algiflog, Benflogin, Benzidamine hydrochloride, Benzindamine hydrochloride, Benzydamine hydrochloride, Difflam Oral Rinse, Ririlim
Formule InChI InChI=1S/C19H23N3O.ClH/c1-21(2)13-8-14-23-19-17-11-6-7-12-18(17)22(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16;/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
Nom IUPAC 3-(1-bencilindazol-3-il)oxi-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 345.87
Quantité 250 mg
Poids de la formule 345,1608 g/mol