Learn More
Benzyle 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate (Benzyl Ester of Aceclofenac), Mikromol™
Description
acétate de benzyle 2-[(2,6-dichlorophényl)amino]phényl]acétyl]oxy] (Ester benzylique de l'acéclofénac)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | benzyl[([2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl)acetyl]oxy]acetate |
| CAS | 100499-89-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | benzyl[([2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl)acetyl]oxy]acetate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C23 H19 Cl2 N O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Benzyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate, Aceclofenac Imp. F (EP), Benzyl Ester of Aceclofenac, Aceclofenac Impurity F |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H19Cl2NO4/c24-18-10-6-11-19(25)23(18)26-20-12-5-4-9-17(20)13-21(27)30-15-22(28)29-14-16-7-2-1-3-8-16/h1-12,26H,13-15H2 |
| SMILES | Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2CC(=O)OCC(=O)OCc3ccccc3 |
| Nom IUPAC | 2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acetato de (2-oxo-2-fenilmetoxietilo) |
| Afficher plus |