Learn More
2-Bromoacétate de benzyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-65643 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
Code produit. 10194490
Marque: Thermo Scientific Acros 278040500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5437-45-6 | C9H9BrO2 | 229.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5437-45-6
Formule moléculaire C9H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.08
Numéro MDL MFCD00000190
Clé InChI JHVLLYQQQYIWKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl bromoacetate, bromoacetic acid benzyl ester, acetic acid, bromo-, phenylmethyl ester, merbac 35, caswell no. 082a, acetic acid, bromo-, benzyl ester, unii-64u2rk18d3, phenylmethyl 2-bromoacetate, epa pesticide chemical code 008710, benzyl bromacetate
CID PubChem 62576
Nom IUPAC 2-bromoacétate de benzyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl 2-bromoacetate
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4400g/mL
Point d’ébullition 166.0°C to 170.0°C (22.0 mmHg)
Point d’éclair >109°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5430 to 1.5450
Quantité 50 g
Gravité spécifique 1.44
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 229.08
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide