Learn More
Acétoacétate de benzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11304589
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
25g
50g
Code produit. 11304589
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14915.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5396-89-4 | C11H12O3 | 192.214 g/mol
Benzyl acetoacetate is used as a Pharmaceutical and fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétoacétate de benzyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et chimique fin.
Solubilité
Il est soluble dans les solutions alcalines.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5396-89-4
Formule moléculaire C11H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 192.214
Numéro MDL MFCD00008785
Clé InChI WOFAGNLBCJWEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl acetoacetate, acetoacetic acid benzyl ester, benzyl acetylacetate, acetoacetic acid, benzyl ester, phenylmethyl 3-oxobutanoate, butanoic acid, 3-oxo-, phenylmethyl ester, benzyl beta-ketobutyrate, ac-benzyl, unii-f9s0xgv18x, f9s0xgv18x
CID PubChem 142266
Nom IUPAC benzyle 3-oxobutanoate
SMILES CC(=O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl acetoacetate
Densité 1.113
Point d’ébullition 276°C
Point d’éclair 108°C (226°F)
Indice de réfraction 1.512
Quantité 25 g
Beilstein 2049615
Informations sur la solubilité It is soluble in alkali solutions.
Poids de la formule 192.22
Pourcentage de pureté 97%