Learn More
Alcool benzylique, spécifié selon les normes Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Benzyl alcohol |
Point de fusion | -15.0°C |
Densité | 1.0440g/mL |
Point d’ébullition | 205.0°C |
Point d’éclair | 96°C |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | C6H5CH2OH |
Indice de réfraction | 1.5380 to 1.5410 |
Quantité | 2.5 L |
Merck Index | 15,1127 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Benzyl alcohol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.