Learn More
Alcool benzylique, extra pur, SLR, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
2.50L
500mL
Spécification
Spécification
| Point de fusion | -15°C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 205°C |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 500 mL |
| Densité de vapeur | 3.72 |
| Poids de la formule | 108.14g/mol |
| Tension de vapeur | 0.13mbar at 20°C |
| Forme physique | Liquide |