Learn More
Alcool benzylique, Mikromol™
Code produit 17913266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17913266 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17913266 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0795.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Alcool benzylique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl alcohol
CAS 100-51-6
Noms d’analytes ou de composants Benzyl alcohol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H8 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzalkonium Chloride Imp. A (EP), Benzyl Alcohol, Benzenemethanol, Benzyl alcohol (8CI), (Hydroxymethyl)benzene, Benzenecarbinol, Benzylic alcohol, NSC 8044, Phenylcarbinol, Phenylmethanol, Phenylmethyl alcohol, Sunmorl BK 20, TB 13G, alpha-Hydroxytoluene, alpha-Toluenol, Benzalkonium Chloride Impurity A, Benzalkonium Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
SMILES OCc1ccccc1
Nom IUPAC Phénylméthanol
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Quantité 250 mg
Poids de la formule 108,0575 g/mol