Learn More
Benzoate de benzyle, LoGiCal
Code produit 30460559
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460559 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460559 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0570.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl Benzoate
CAS 120-51-4
Noms d’analytes ou de composants Benzyl Benzoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H12 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzyl Benzoate, Benzoic acid, benzyl ester (6CI,8CI), Ascabin, Ascabiol, Benylate, Benzyl benzenecarboxylate, Benzyl phenylformate, Benzylets, Benzyloxy phenyl ketone, Colebenz, NSC 8081, Nicca Sunsolt LM 7EX, Novoscabin, Pelemol B66, Peruscabin, Phenylmethyl benzoate, Scabagen, Scabanca, Scabcare BB, Scabide, Scabiozon, Scobenol, Vanzoate, Venzonate
Formule InChI InChI=1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Type de solution Purs, non dilués
SMILES O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC Benzoate de benzyle
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 212.24
Quantité 10 mg
Poids de la formule 212,0837 g/mol