Learn More
Benzoate de benzyle, Mikromol™
Code produit 17931456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17931456 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17931456 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0570.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Benzoate de benzyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl Benzoate
CAS 120-51-4
Noms d’analytes ou de composants Benzyl Benzoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H12 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzyl Benzoate, Benzoic acid, benzyl ester (6CI,8CI), Ascabin, Ascabiol, Benylate, Benzyl benzenecarboxylate, Benzyl phenylformate, Benzylets, Benzyloxy phenyl ketone, Colebenz, NSC 8081, Nicca Sunsolt LM 7EX, Novoscabin, Pelemol B66, Peruscabin, Phenylmethyl benzoate, Scabagen, Scabanca, Scabcare BB, Scabide, Scabiozon, Scobenol, Vanzoate, Venzonate
Formule InChI InChI=1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
SMILES O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC Benzoate de benzyle
Poids moléculaire (g/mol) 212.24
Quantité 250 mg
Poids de la formule 212,0837 g/mol