Learn More
Benzoate de benzyle, TRC
Code produit 30137286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
50 g
Conditionnement:
1g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137286 50 g 50g
17902395 25 g 25g
17912935 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137286 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB23095050G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-51-4
Formule moléculaire C14 H12 O2
Poids moléculaire (g/mol) 212.24
Synonyme Benzoic acid, benzyl ester (6CI,8CI), Ascabin, Ascabiol, Benylate, Benzyl benzenecarboxylate, Benzyl benzoate, Benzyl phenylformate, Benzylets, Benzyloxy phenyl ketone, Colebenz, NSC 8081, Nicca Sunsolt LM 7EX, Novoscabin, Pelemol B66, Peruscabin, Phenylmethyl benzoate, Scabagen, Scabanca, Scabcare BB, Scabide, Scabiozon, Scobenol, Vanzoate, Venzonate
Nom IUPAC Benzoate de benzyle
SMILES O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl Benzoate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Poids de la formule 212.0837
Pourcentage de pureté >95%
Quantité 50 g