Learn More
Carbamate de benzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7081548
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
25g
Code produit. 11474623
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11569.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 621-84-1 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 621-84-1
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Numéro MDL MFCD00007965
Clé InChI PUJDIJCNWFYVJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbamic acid benzyl ester, carbamic acid, phenylmethyl ester, o-benzyl carbamate, ccris 5070, phenylmethyl aminooate, carbamic acid, benzyl ester, benzyl-carbamate, benzyloxycarbonylamine, cbznh2, pubchem12421
CID PubChem 12136
Nom IUPAC Carbamate de benzyle
SMILES NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl carbamate
Point de fusion 85°C to 89°C
Beilstein 1865635
Quantité 25 g
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté 99%