Learn More
Malonate d’éthyle de benzyle, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11456186
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11456186
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23011.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 42998-51-6 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
Benzyl ethyl malonate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le malonate d’éthyle de benzyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau 525,7 mg/l à 25°C. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42998-51-6
Formule moléculaire C12H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 222.24
Numéro MDL MFCD00009194
Clé InChI CGNOCUSLPSCMLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl ethyl malonate, benzylethyl malonate, malonic acid benzyl ethyl ester, ethyl benzylmalonate, acmc-20alpf, 1-benzyl 3-ethyl malonate #, ethyl phenylmethyl propanedioate, 1-benzyl 3-ethyl propanedioate, malonic acid 1-benzyl 3-ethyl ester, ethyl phenylmethyl propane-1,3-dioate
CID PubChem 562228
SMILES CCOC(=O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl ethyl malonate
Point d’ébullition 145°C (4 mmHg)
Indice de réfraction 1.497
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in water 525.7mg/L @ 25°C. Soluble in alcohol.
Nom IUPAC 1-benzyl 3-éthyl propanedioate
Poids de la formule 222.24
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique