Learn More
Malonate de méthyle benzyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15475358
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15475358
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H59140.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 52267-39-7 | C11H12O4 | 208.21 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse pharmaceutique et organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52267-39-7
Formule moléculaire C11H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 208.21
Numéro MDL MFCD00008461
Clé InChI IAUZDBFOEWAQFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl methyl malonate, 1-benzyl 3-methyl propanedioate, malonic acid 1-benzyl 3-methyl ester, propanedioic acid, methyl phenylmethyl ester, benzylmethyl malonate, methyl benzyl malonate, acmc-1b0zd, benzyl methyl propanedioate, ksc493e1f
CID PubChem 572135
Nom IUPAC 3-O-benzyl 1-O-méthyl propanedioate
SMILES COC(=O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl methyl malonate
Densité 1.15
Point d’ébullition 125°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair >113°C (235°F)
Formule linéaire C6H5CH2OCOCH2COOCH3
Indice de réfraction 1.502
Quantité 5 g
Beilstein 2529986
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 208.21
Pourcentage de pureté 95%