Learn More
Salicylate de benzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7023108
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11453257
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16184.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 118-58-1 | C14H12O3 | 228.247 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-58-1
Formule moléculaire C14H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 228.247
Numéro MDL MFCD00020034
Clé InChI ZCTQGTTXIYCGGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl salicylate, benzyl o-hydroxybenzoate, salicylic acid, benzyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenylmethyl ester, phenylmethyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid benzyl ester, salicyclic acid, benzyl ester, salicylsaeurebenzylester, unii-wao5mnk9tu, salicyclic acid benzyl ester
CID PubChem 8363
Nom IUPAC Benzyle 2-hydroxybenzoate
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=CC=CC=C2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl salicylate
Point de fusion 18°C to 20°C
Densité 1.17
Point d’ébullition 190°C (14 mmHg)
Point d’éclair 137°C (278°F)
Indice de réfraction 1.5804
Quantité 100 g
Beilstein 2115365
Merck Index 14,1144
Poids de la formule 228.25
Pourcentage de pureté 99%