Learn More
Benzyldecyldimethylammonium Chloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzyldecyldimethylammonium Chloride |
| Noms d’analytes ou de composants | Benzyldecyldimethylammonium Chloride |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Type de solution | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 311.238 |
| Pourcentage de pureté | >95% |