Learn More
chlorure de benzyldiméthylhexadécylammonium 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30315021
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315021 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315021 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10572480AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride
CAS 122-18-9
Noms d’analytes ou de composants Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C25 H46 N . Cl
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride
Formule InChI InChI=1S/C25H46N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-26(2,3)24-25-21-18-17-19-22-25;/h17-19,21-22H,4-16,20,23-24H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Nom IUPAC benzyl-hexadecyl-diméthylazanium ; Chlorure
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 396.09
Quantité 1 mL
Poids de la formule 395,3319 g/mol