Learn More
Chlorure de benzyldiméthylhexadécylammonium, Mikromol™
Description
Chlorure de benzyldiméthylhexadécylammonium
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride |
| CAS | 122-18-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C25 H46 N . Cl |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C25H46N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-26(2,3)24-25-21-18-17-19-22-25;/h17-19,21-22H,4-16,20,23-24H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | benzyl-hexadecyl-diméthylazanium ; Chlorure |
| Afficher plus |