Learn More
chlorure de benzyldiméthyloctadécylammonium 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30322200
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322200 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322200 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10572483AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Stearalkonium Chloride
CAS 122-19-0
Noms d’analytes ou de composants Stearalkonium Chloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C27 H50 N . Cl
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C27H50N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-25-28(2,3)26-27-23-20-19-21-24-27;/h19-21,23-24H,4-18,22,25-26H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Nom IUPAC benzyl-diméthyl-octadecylazanium ;chlorure
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 424.15
Quantité 1 mL
Poids de la formule 423,3632 g/mol