Learn More
Benzyldiméthylsilane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15418839 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15418839 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05334.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le benzyldiméthylsilane est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 69°C to 71°C (15mmHg)
Nom chimique ou matériau Benzyldimethylsilane
CAS 1631-70-5
Quantité 5 g
Point d’éclair 53°C (127°F)
Indice de réfraction 1.5026
Densité 0.949
Formule moléculaire C9H13Si
Numéro MDL MFCD00039792
Numéro UN UN1993
Beilstein 2935572
Synonyme benzyldimethylsilane, dimethyl phenylmethyl silane, silane, dimethyl phenylmethyl, benzyldimethylsilyl, benzyl dimethyl silicon, benzene, dimethylsilyl methyl
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI SKDKWDVYZOKBPL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)CC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC benzyle(diméthyle)silicone
Poids moléculaire (g/mol) 149.288
CID PubChem 6328719
Poids de la formule 150.3
Pourcentage de pureté 96%