Learn More
Chlorure de benzyldiméthyltétradécylammonium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride |
| Noms d’analytes ou de composants | Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| Industry Type | Produits pharmaceutiques |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 367.3006 |
| Pourcentage de pureté | >95% |