Learn More
Benzylidèneacétone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7021264
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
Code produit. 11460004
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13537.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 122-57-6 | C10H10O | 146.19 g/mol
Benzylideneacetone is used chiefly as a scent in the manufacture of perfume, drugs & electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La benzylidène acétone est utilisée principalement comme fragrance dans la fabrication de parfum, les médicaments & la galvanoplastie.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le chloroforme, l’éther diéthylique.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-57-6
Formule moléculaire C10H10O
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Numéro MDL MFCD00008779
Clé InChI BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
Synonyme benzalacetone, benzylideneacetone, methyl styryl ketone, 4-phenylbut-3-en-2-one, acetocinnamone, 4-phenyl-3-buten-2-one, e-4-phenylbut-3-en-2-one, benzylidene acetone, trans-benzalacetone, benzalaceton
CID PubChem 637759
ChEBI CHEBI:78399
SMILES CC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzylideneacetone
Point de fusion 38°C to 42°C
Densité 1.038
Point d’ébullition 261°C
Point d’éclair 116°C (241°F)
Odeur Characteristic
Quantité 250 g
Beilstein 742046
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,1137
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,chloroform,diethyl ether.
Nom IUPAC (E)-4-phénylbut-3-en-2-one
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté ≥98%