Learn More
Chlorure de benzylmagnésium, 1 M dans MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15478027
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 15478027
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H51154.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 6921-34-2 | C7H7ClMg | 150.89 g/mol
Benzyl magnesium chloride is used as a Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF). It is also used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de benzyle magnésium est utilisé comme réactif de Grignard dans un solvant plus vert, le 2-méthyltétrahydrofurane (2-MeTHF). Il est également utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Réagit violemment au contact de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6921-34-2
Formule moléculaire C7H7ClMg
Poids moléculaire (g/mol) 150.89
Numéro MDL MFCD00000469
Clé InChI NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzylmagnesium chloride, magnesium, chloro phenylmethyl, phch2mgcl, benzyl chloro magnesium, benzyl magnesium chloride, chloro phenylmethyl magnesium, benzylmagnesiumchloride, bnmgcl, benzyl-magnesium chloride, chloro phenylmethyl-magnesium
CID PubChem 2733352
Nom IUPAC benzyl(chloro)magnesium
SMILES Cl[Mg]CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzylmagnesium chloride
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité It reacts violently with water.
Poids de la formule 150.89
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M dans MeTHF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzylmagnesium chloride, 1M in MeTHF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Methyltetrahydrofuran, Benzylmagnesiumchloride