Learn More
Chlorure de benzyltributylammonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10164440 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10164440
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 23616-79-7 | C19H34ClN | 311.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23616-79-7
Formule moléculaire C19H34ClN
Poids moléculaire (g/mol) 311.94
Numéro MDL MFCD00011849
Clé InChI VJGNLOIQCWLBJR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzyltributylammonium chloride, n-benzyl-n,n-dibutylbutan-1-aminium chloride, benzyltri-n-butylammonium chloride, benzyl tributyl ammonium chloride, benzenemethanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, tributylbenzylammonium chloride, benzyltributylazanium chloride, benzyltributyl ammonium chloride, benzyl-tributyl-azanium, btbac
CID PubChem 159952
Nom IUPAC Benzyle(tributyle)azanium ;chlorure
SMILES [Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyltributylammonium chloride
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 155°C to 163°C
Couleur Blanc à ivoire
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2N[(CH2)3CH3]3Cl
Quantité 100 g
Fieser 06,41
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble in water
Poids de la formule 311.94
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyltributylammonium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.