Learn More
Bromure de benzyltriéthylammonium, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11452457
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11452457
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14291.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5197-95-5 | C13H22BrN | 272.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5197-95-5
Formule moléculaire C13H22BrN
Poids moléculaire (g/mol) 272.23
Numéro MDL MFCD00011822
Clé InChI CHQVQXZFZHACQQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzyltriethylammonium bromide, n-benzyl-n,n-diethylethanaminium bromide, benzyl triethyl ammonium bromide, triethylbenzylammonium bromide, bteab, benzenemethanaminium, n,n,n-triethyl-, bromide, benzyltriethyl ammonium bromide, n-benzyl-n,n,n-triethylammoniumbromide, benzyltriethylazanium bromide, pubchem7797
CID PubChem 165294
Nom IUPAC benzyl(triéthyl)azanium ; Bromure
SMILES [Br-].CC[N+](CC)(CC)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyltriethylammonium bromide
Point de fusion ∼200°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 3739113
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 272.24
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl triethylammonium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Benzyltriethylammonium bromide