Learn More
Chlorure de benzyltriméthylammonium, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10512554 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10512554 1 kg Flacon en verre 1kg
10444565 50 g Flacon en verre 50g
10184740 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 10512554 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 211860010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 56-93-9 | C10H16ClN | 185.70 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-93-9
Formule moléculaire C10H16ClN
Poids moléculaire (g/mol) 185.70
Numéro MDL MFCD00011782
Clé InChI KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzyltrimethylammonium chloride, tmbac, benzyl trimethylammonium chloride, benzyltrimethyl ammonium chloride, benzyl trimethyl ammonium chloride, benzenemethanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, benzyltrimethylazanium chloride, unii-vnk45y7ba1, ammonium, benzyltrimethyl-, chloride, trimethylbenzylammonium chloride
CID PubChem 5963
Nom IUPAC Benzyl(triméthyl)azanium ; Chlorure
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyltrimethylammonium chloride
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 239.0°C
Couleur Blanc à ivoire
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2N(CH3)3Cl
Quantité 1 kg
Beilstein 12, 1020
Fieser 01,53
Informations sur la solubilité Solubility in water: 800g/L. Other solubilities: soluble in ethanol and butanol,slightly soluble in butyl phthalate and,tributyl phosphate
Viscosité 10 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 185.7
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre ou morceaux cristallins