Learn More
Bromure de benzyltriphénylphosphonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11460408
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11460408
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24567.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1449-46-3 | C25H22BrP | 433.33 g/mol
Benzyltriphenylphosphonium bromide is used as a reactant for stereoselective azidolysis of vinyl epoxides, enantioselective aziridination and Friedel-Crafts cyclization for asymmetric synthesis of dihydrexidine, biomimetic iron(III) mediated oxidative dimerization for synthesis of benzoquinone parvistemin A, enantioselective synthesis of syn-diarylheptanoids from D-glucose, preparation of β-amyloid plaque ligands and decarboxylative cyclopropanation. It react with 4-methyl-oxetan-2-one to produce 4-hydroxy-1-phenyl-1-(triphenyl-l5-phosphanylidene)-pentan-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de benzyltriphénylphosphonium est utilisé comme réactif pour lʼazidolyse stéréosélective des époxydes de vinyle, lʼaziridination énantiosélective et la cyclisation Friedel-Crafts pour la synthèse asymétrique de la dihydroxidine, la dimérisation médiée par le fer biomimétique (III) pour la synthèse de la parvisténine A de benzoquinone, la synthèse énantiosélective de la syn-diarylheptananidés à partir de la préparation oxydative du D-ppanamylone et des ligamyldiosides β ; Il réagit avec le 4-méthyl-oxétan-2-one pour produire du 4-hydroxy-1-phényl-1-(triphényl-l5-phosphanylidène)-pentan-2-one.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1449-46-3
Formule moléculaire C25H22BrP
Poids moléculaire (g/mol) 433.33
Numéro MDL MFCD00031707
Clé InChI WTEPWWCRWNCUNA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzyltriphenylphosphonium bromide, bromo benzyl triphenylphosphorane, benzyltriphenylphosphanium bromide, phenylmethyl triphenylphosphonium bromide, benzyl triphenylphosphonium bromide, benzyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, bromide, acmc-1ch0e, ksc491k3n
CID PubChem 2734970
Nom IUPAC Benzyl(triphényl)phosphanium ; Bromure
SMILES [Br-].C(C1=CC=CC=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyltriphenylphosphonium bromide
Point de fusion 293°C to 298°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN3464
Beilstein 3599867
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 433.34
Pourcentage de pureté 98%