Learn More
Beperidium iodide, MedChemExpress
Code produit. 16422808
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16422808
Marque: Medchem Express HY100152
MedChemExpress Beperidium iodide shows a competitive antagonistic effect against acetylcholine receptor with a pA2 of 7.93.
Beperidium iodide shows a competitive antagonistic effect against acetylcholine receptor with a pA2 of 7.93.
Spécification
Nom chimique ou matériau Beperidium iodide
CAS 86434-57-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H34IN3O3
Quantité 10 mg
Synonyme SX 810
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (189.60 mM)
SMILES C[N+]1(CC)CCC(OC(C(C2=NOC3=C2C=CC=C3)N4CCCCCC4)=O)CC1.[I-]
Poids moléculaire (g/mol) 527.44
Poids de la formule 527.44
Pourcentage de pureté 99.79%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.