Learn More
Hydroxynaphtoate de béphénium, LoGiCal
Code produit 30462163
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462163 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462163 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1832.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bephenium Hydroxynaphthoate
CAS 3818-50-6
Noms d’analytes ou de composants Bephenium Hydroxynaphthoate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H22 N O . C11 H7 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-(2-phenoxyethyl)-, 3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylate (1:1), Ammonium, benzyldimethyl(2-phenoxyethyl)-, salt with 3-hydroxy-2-naphthoic acid (1:1) (8CI), Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-(2-phenoxyethyl)-, salt with 3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid (1:1) (9CI), Benzyldimethyl(2-phenoxyethyl)ammonium 3-hydroxy-2-naphthoate (6CI,7CI), 2-Naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-, ion(1-), N,N-dimethyl-N-(2-phenoxyethyl)benzenemethanaminium (9CI), 2-Naphthoic acid, 3-hydroxy-, ion(1-), benzyldimethyl(2-phenoxyethyl)ammonium (8CI), Alcopar, Alcopara, Befen, Befeniol, Befenium, Bephenamine hydroxynaphthoate, Bephenium 3-hydroxy-2-naphthoate, Bephenium hydroxynaphthoate, Debefenium, Fedal-Uncin, Frantin, Lecibis, Naftamon, Naphtamon, Naphtamone, Nemex
Formule InChI InChI=1S/C17H22NO.C11H8O3/c1-18(2,15-16-9-5-3-6-10-16)13-14-19-17-11-7-4-8-12-17;12-10-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(10)11(13)14/h3-12H,13-15H2,1-2H3;1-6,12H,(H,13,14)/q+1;/p-1
Type de solution Neat
SMILES C[N+](C)(CCOc1ccccc1)Cc2ccccc2.Oc3cc4ccccc4cc3C(=O)[O-]
Nom IUPAC benzyl-diméthyl-(2-phénoxyéthyl)azanium;3-hydroxynaphtalène-2-carboxylate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 443.53
Quantité 10 mg
Poids de la formule 443.2097 g/mol