Learn More
Bepridil hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. p-200098093
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16496547
Marque: Medchem Express HY103315
MedChemExpress Bepridil hydrochloride (CERM 1978) is a calcium channel blocker, with antianginal activity.
Bepridil hydrochloride (CERM 1978) is a calcium channel blocker, with antianginal activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Bepridil hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 68099-86-5
Couleur Off-White
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H35ClN2O
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme CERM 1978
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 150 mg/mL (372.21 mM) ∣H2O : 12.5 mg/mL (31.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.CC(C)COCC(N1CCCC1)CN(C2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3
Poids moléculaire (g/mol) 403.0
Poids de la formule 403.0
Pourcentage de pureté 99.25%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.