Learn More
Hémisulfate de berberine, LoiGiCal
Code produit 30459414
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30459414 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459414 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3304.00
Les matériaux de référence certifiés par LoiGiCal en tant que produits sains, solutions maternelles et solutions étiquetées sur un isotope stable, avec une documentation et un soutien d’experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoiGiCal pour la confiance, la conformité et l’expertise analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Berberine Hemisulfate
CAS 316-41-6
Noms d’analytes ou de composants Berberine Hemisulfate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire 2 C20 H18 N O4 . O4 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizinium, 5,6-dihydro-9,10-dimethoxy-, sulfate (2:1), Berberine, sulfate (7CI), Berbinium, 7,8,13,13a-tetradehydro-9,10-dimethoxy-2,3-(methylenedioxy)-, sulfate (2:1) (8CI), Berberine sulfate (2:1), Neutral berberine sulfate
Formule InChI InChI=1S/2C20H18NO4.H2O4S/c2*1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;1-5(2,3)4/h2*3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Type de solution Neat
SMILES COc1ccc2cc3c4cc5OCOc5cc4CC[n+]3cc2c1OC.COc6ccc7cc8c9cc%10OCOc%10cc9CC[n+]8cc7c6OC.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC hémisulfate de 5,6-dihydro-9,10-diméthoxybenzo[g]-1,3-benzodioxulo[5,6-a]quinolizium
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 768.78
Quantité 10 mg
Poids de la formule 768.1989 g/mol