Learn More
Bergamottin, MedChemExpress
Code produit. 16483946
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Code produit. 16483946
Marque: Medchem Express HYN2194
MedChemExpress Bergamottin is a potent and competitive CYP1A1 inhibitor with a Ki of 10.703 nM.
Bergamottin is a potent and competitive CYP1A1 inhibitor with a Ki of 10.703 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Bergamottin
CAS 7380-40-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H22O4
Quantité 25 mg
Synonyme 5-Geranoxypsoralen Bergamotine Bergaptin
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (147.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC2=C(OC/C=C(C)/CC/C=C(C)/C)C3=C(OC=C3)C=C2O1
Poids moléculaire (g/mol) 338.4
Poids de la formule 338.4
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.