Learn More
Berkshire™ Gamma Wipe™ 67
BIOPHARMA
Code produit. 15622329 Tous les produits Berkshire Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
9 x 9 in
Conditionnement:
1600 pièces
Code produit. 15622329
Marque: Berkshire™ GW67ST0980
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Berkshire Gamma Wipe™ 67 is a polyester-cellulose blend wiper recommended for ISO Class 5 and above environments
  • Smooth, highly absorbent and durable with low extractable levels
  • Economical
  • Excellent combination of the synthetic polyester strength and cleanliness with the absorbent characteristics of cellulose
  • 45% polyester and 55% cellulose
  • Each package is gamma irradiated to a 10-6 Sterility Assurance
Specifications
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Non-woven Polyester Cellulose
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 9 x 9 in
À utiliser avec (application) Designed for use in ISO Class 5 and higher sterile environments and USP <797> applications