Learn More
Berkshire™ Écouvillons Lab-Tips en polyester tricoté
BIOPHARMA
Code produit. 12896804 Tous les produits Berkshire Produits
Click to view available options
Type de pointe:
Flexible
Rigide
Longueur (métrique) de la poignée:
59 mm
100 mm
Longueur (métrique) de la pointe:
2,5mm
10,9 mm
Conditionnement:
2000 pièces
500 pièces
Code produit. 12896804
Marque: Berkshire™ LTP125.5
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour le nettoyage des zones rainurées, à fentes et à recoins
  • Tête en polyester tricoté à filaments continus
  • Manche court en polypropylène avec une tête rigide
  • Tête thermoformée
  • Blanchis et conditionnés en salle blanche de classe 10 (ISO 4)
  • Autoclavables
Spécification
Certifications/Conformité ISO classe 4
Diamètre (impériale) de la poignée 0,21 in
Longueur (impériale) 5 in
À utiliser avec (application) Nettoyage des équipements sensibles tels que les têtes d’impression, échantillonnage des surfaces pour la validation du nettoyage
Couleur de la poignée Vert
Type de produit Écouvillon
Diamètre (métrique) de la poignée 5,5mm
Longueur (métrique) 125 mm
Longueur (impériale) de la poignée 3,94 in
Longueur (métrique) de la poignée 100 mm
Épaisseur (métrique) 4,8mm
Longueur (impériale) de la pointe 0,98 in
Longueur (métrique) de la pointe 2,5mm
Largeur (métrique) de la pointe 3,8mm
Largeur (impériale) de la pointe 0,27 in
Type de pointe Rigide
Matériau de la pointe Polyester