Learn More
Berkshire™ Écouvillons Lab-Tips en polyester tricoté
BIOPHARMA
Code produit. 17228650 Tous les produits Berkshire Produits
Click to view available options
Type de pointe:
Flexible
Rigide
Longueur (métrique) de la poignée:
59 mm
100 mm
Longueur (métrique) de la pointe:
2,5mm
10,9 mm
Conditionnement:
2000 pièces
500 pièces
Code produit. 17228650
Marque: Berkshire™ LTP70F.20
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour le nettoyage des zones rainurées, à fentes et à recoins
  • Tête en polyester tricoté à filaments continus
  • Manche court en polypropylène avec une tête rigide
  • Tête thermoformée
  • Blanchis et conditionnés en salle blanche de classe 10 (ISO 4)
  • Autoclavables
Spécification
Certifications/Conformité ISO classe 4
Diamètre (impériale) de la poignée 0,08 in
Longueur (impériale) 2,8 in
À utiliser avec (application) Conçu pour un niveau de contrôle de la contamination optimal dans les applications de traitement critiques, le nettoyage des équipements sensibles, l’application de lubrifiants et d’autres liquides, l’élimination des matériaux en excès
Couleur de la poignée Vert
Type de produit Swab
Diamètre (métrique) de la poignée 2.2 mm
Longueur (métrique) 70 mm
Longueur (impériale) de la poignée 2,32 in
Longueur (métrique) de la poignée 59 mm
Épaisseur (métrique) 2.5 mm
Longueur (impériale) de la pointe 0.43 in.
Longueur (métrique) de la pointe 10,9 mm
Largeur (métrique) de la pointe 3.5 mm
Largeur (impériale) de la pointe 8 in.
Type de pointe Flexible
Matériau de la pointe Polyester