Learn More
Berkshire™ 90 lingettes Lensx™
Tous les produits Berkshire Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
6 x 4 in (15,2 x 10,2 cm)
Conditionnement:
24 pièces
Description
- Fait de 70 % de rayons non tissés et de 30 % chanvre de manila
- Non abrasif ; conçu pour le nettoyage des lentilles délicates, des optiques, des lasers
- Bonne compatibilité avec l’IPA et d’autres solvants
- Ne contient pas de résines ou de liants lixiviables
- 100 % biodégradable
Informations sur la commande
Poids de base : 9,35 g/m2.
Compliance
Conforme à la norme A-A-50177, Type 1, Classe 1 pour le papier à lentille légère.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes pour salle blanche Lensx™ 90 |
| Longueur (impériale) | 6 in |
| Longueur (métrique) | 15,2 cm |
| Largeur (impériale) | 15,24 cm |
| Largeur (métrique) | 10,2 cm |
| Matériau | Rayonne, chanvre de Manille |
| Compatibilité | IPA et autres solvants |
| Poids de base | 9,2 |
| Certifications/Conformité | RoHS 2002/05, REACH |
| Dimensions (L x l) | 6 x 4 in (15,2 x 10,2 cm) |
| Afficher plus |