Learn More
Berkshire™ Lingettes pour salle blanche Pro-Wipe™ 880
Tous les produits Berkshire Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
8 in
Conditionnement:
1 pièce
Description
- 100 % polypropylène, sans cellulose
- Ces lingettes offrent une excellente résistance chimique, une grande absorbance et une faible teneur ionique et en éléments extractibles
- Les multiples couches microfibres produisent une matière souple qui ne raye pas et n’abrase pas les pièces les plus sensibles
Informations sur la commande
Poids de base :71,4 g/m2.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes pour salle blanche Pro-Wipe™ 880 |
| Longueur (impériale) | 8 in |
| Longueur (métrique) | 25 cm |
| Largeur (impériale) | 10 po |
| Largeur (métrique) | 20 cm |
| Matériau | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Poids de base | 71,4 |
| Certifications/Conformité | RoHS 2002/05, REACH |
| Dimensions (L x l) | 10 x 8 in (25 x 20 cm) |
| Afficher plus |