Learn More
Berkshire™ Lingettes présaturées SatPax™ 1000
Code produit. 12827153 Tous les produits Berkshire Produits
Click to view available options
Type de conteneur:
Sachet refermable
Solution de saturation:
Alcool isopropylique à 70%, eau désionisée à 30%.
Quantité d’emballage:
75/Paquet
Conditionnement:
800g
Code produit. 12827153
Marque: Berkshire™ SPX1000.001.12
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour les applications de classe à salle blanche ISO 5 à 8 (100 à 100000)
  • Fabrication 55 % cellulose / 45 % polyester hydroliée non tissée
  • Présaturé pour éviter le stockage, le mélange et la distribution de solvants — élimine l’utilisation de flacons gicleurs ou les risques liés à des niveaux de saturation incontrôlés
  • Fabrication utilisant de l’alcool isopropylique et l’eau par osmose inverse / eau déionisée est filtrée à 0.2 μm — deux concentrations de saturation disponibles
Informations sur la commande
Conditionnement dans des sachets refermables avec des numéros de lot à des fins de traçabilité et dans des canisters distribuant des rouleaux perforés pour un retrait facile ; Des recharges pour canister sont disponibles. Poids de base : 67.6 g/cm2.
Spécification
Type de produit IPA Wipe
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 22,86 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 22,86 cm
Matériau Polyester Cellulose
Poids de base 67,6
Couleur Blanc
Type de conteneur Sachet refermable
Bords Coupe au couteau
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Pour les applications ISO de classe 5 à 8, présaturés pour éliminer le besoin de stocker, mélanger et distribuer des solvants ; plus de flacons à jet ou de niveaux de saturation incontrôlés.
Quantité d’emballage 75/Paquet
Solution de saturation Alcool isopropylique à 70%, eau désionisée à 30%.
Stérilité Non stérile
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Satpax 70% IPA/30% DI H2O
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol