Learn More
Berkshire™ Lingettes Super Polx™ 1200
Pour les applications de classe ISO 4 (classe 10)
93.35€ - 98.95€
Spécification
Type de produit | Lingettes pour salle blanche Super Polx™ 1200 |
---|---|
Matériau | Tricot de polyester |
Poids de base | 151 |
Certifications/Conformité | RoHS 2002/05, REACH |
À utiliser avec (application) | Opérations de fabrication de CD et DVD |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12807153
|
Berkshire™
S1200.0909.8 |
22,86 cm | 22,86 cm | 150/Paquet |
98.95€
150 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12817153
|
Berkshire™
S1200.1212.14 |
30,48 cm | 30,48 cm | 75 (en vrac) |
93.35€
75 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Tricoté avec du polyester à filaments continus de qualité supérieure 100 %
- Bonne compatibilité avec l’IPA, l’acétone et d’autres solvants
- Résistant aux produits chimiques avec faible génération d’ions
- Durable pour l’essuyage abrasif
- bords et touché doux pour les surfaces sensibles
- Blanchissage et emballage en salle blanche répondant aux exigences de la classe ISO 4 (classe 10)
Informations sur la commande
Poids de base : 145 g/m2.
† Emballage en vrac.
Spécification
Lingettes pour salle blanche Super Polx™ 1200 | |
151 | |
Opérations de fabrication de CD et DVD |
Tricot de polyester | |
RoHS 2002/05, REACH | |
Non stérile |