Learn More
Berkshire™ ValuSeal-LP™ Wipers - ISO Class 3
Code produit. 15533114 Tous les produits Berkshire Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm)
Quantité d’emballage:
1050 Sheets/Cs.
Conditionnement:
14 pièces
Code produit. 15533114
Marque: Berkshire™ VSLP.1212.14
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour applications en salle blanche ISO 3 (classe 1)
  • 100 % en tricot polyester à filaments continus
  • Bord soudé aux ultrasons pour une contamination réduite des fibres
  • Résistance à l’abrasion avec des particules et des fibres extrêmement faibles et des résidus non volatils faibles
  • Chimiquement compatible avec l’IPA, l’acétone et d’autres solvants
  • Autoclavable à la vapeur
  • Blanchies et conditionnées en salle blanche ISO 4 (classe 10)
Informations sur la commande
Poids de base, 145 g/m2
†Conditionnées en vrac.
Spécification
Type de produit Lingettes pour salle blanche ValuSeal-LP™
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,48 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30,48 cm
Matériau Tricot de polyester
Compatibilité IPA, Acétone et autres solvants
Autoclavable Autoclavable
Bords Scellé
Dimensions (L x l) 12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm)
À utiliser avec (application) Pour le niveau de contrôle de la contamination le plus élevé dans les applications de traitement critiques ISO 3
À utiliser avec (équipement) Pour le nettoyage des produits médicaux
Quantité d’emballage 1050 Sheets/Cs.