Learn More
Berkshire™ Twillx™ 1622 — classe ISO 6
Code produit. 12731408 Tous les produits Berkshire Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
2400 pièces
Code produit. 12731408
Marque: Berkshire™ T1622.0909.8
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les applications en salle blanche de classe ISO 6 (classe 1 000)
  • 100 % en sergé de coton avec des bords découpés en biais pour éliminer les effilochures potentielles
  • Les fibres naturelles offrent une excellente absorbance, une bonne stabilité thermique et sont très résistantes et durables
  • Idéales pour le nettoyage, le brunissage et le polissage des disques rigides, ainsi que pour le nettoyage des endroits à rainures, fentes et difficiles à atteindre
  • Également adaptées à l’essuyage et au nettoyage à usage intensif sur les fours de diffusion
  • 100 % biodégradable
Informations sur la commande
Poids de base : 171 g/m2
Spécification
Type de produit Lingettes Twillx™ 1622
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 22,86 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 22,86 cm
Matériau Coton
Compatibilité IPA et autres solvants
Autoclavable Autoclavable
Poids de base 171
Certifications/Conformité RoHS 2002/05, REACH
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Pour le nettoyage, polissage et brunissage des surfaces de disques de supports magnétiques métalliques et non métalliques
À utiliser avec (équipement) Pour les fours de diffusion et le nettoyage de l’équipement à haute température