Learn More
Béryllium AA Standard : Be @ 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Code produit 30040622
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30040622 100 mL 100mL
30040564 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30040622 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGAABEN100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Béryllium AA Standard : Be @ 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Beryllium
CAS 7440-41-7
Méthodes AA/GFAA
Noms d’analytes ou de composants Beryllium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Be
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Glucinium, Beryllium dust, Beryllium metal, Beryllium powder
Formule InChI InChI=1S/Be
SMILES [Be]
Nom IUPAC béryllium
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 9.012
Quantité 100 mL
Poids de la formule 9,012 g/mol