Learn More
Étalons organométalliques de béryllium, SPEX CertiPrep™
Code produit 11985174 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11985174 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11985174 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur ORGBE82Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.66€
    77.82€ / 50g
    Économisez 14.84€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Plus1000 μg/g
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Beryllium Oil Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7440-41-7, 64742-65-0
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 99.9
Forme physique Solide
Formule moléculaire Be
Numéro MDL MFCD00134032
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Clé InChI ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Type Matériel de référence certifié
SMILES [Be]
Nom IUPAC béryllium
Solvent or Matrix Huile de base 75
Industry Type Essais pétrochimiques
Poids moléculaire (g/mol) 9.01
CID PubChem 5460467
Quantité 50 g
ChEBI CHEBI:33783
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1000 ug/g Berillium in Base Oil 75
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: beryllium
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire