Learn More
Oxyde de béryllium, 99,95 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363637 5 g 5g
11353637 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11363637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035480.06
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Beryllium oxide is used in rocket engines. It is also used as a structural ceramic for high-performance microwave devices, vacuum tubes, magnetrons, and gas lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1304-56-9
Formule moléculaire BeO
Poids moléculaire (g/mol) 25.01
Numéro MDL MFCD00003457
Clé InChI LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme beryllium oxide, beryllia, bromellete, thermalox, beryllium monoxide, natural bromellite, thermalox 995, ccris 83, beryllium oxide beryllium and beryllium compounds
CID PubChem 14775
ChEBI CHEBI:62842
Nom IUPAC oxoberyllium
SMILES [Be]=O
Spécification
Point d’ébullition 4300°C
Nom chimique ou matériau Beryllium oxide
Point de fusion 2575°C
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1566
Merck Index 14,1172
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 25.01
Pourcentage de pureté 99.95%
Odeur Odorless
Densité 3.01 g/mL