Learn More
Solution étalon de plasma de béryllium, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit 11381409
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11381409 50 mL 50mL
11391409 100 mL 100mL
11400360 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11381409 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013848.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Be4O(C2H3O2)6 in 5% HNO3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00134032
Spécification
Nom chimique ou matériau Beryllium, plasma standard solution, Specpure™
Forme physique Liquide
Formule moléculaire Be4O(C2H3O2)6 in 5% HNO3
Concentration Be 1000 μg/mL
Numéro UN UN3264
Quantité 50 mL