Learn More
Norme de béryllium : Be à 1000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures, VHG™
Code produit 30041170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
200 g
Conditionnement:
200g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30041170 50 g 50g
30040639 200 g 200g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30041170 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGOBE100050G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme de béryllium : Be à 1000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Beryllium
CAS 7440-41-7
Méthodes ICP/XRF/RDE
Noms d’analytes ou de composants Beryllium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Be
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Glucinium, Beryllium dust, Beryllium metal, Beryllium powder
Formule InChI InChI=1S/Be
SMILES [Be]
Nom IUPAC béryllium
Solvent or Matrix Huile minérale à 75 cSt
Poids moléculaire (g/mol) 9.012
Quantité 50 g
Poids de la formule 9,012 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.